2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 406 EUR
L18161.06 L18161.03
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631349
CAS nummer: 153254-09-2