2-Aminophenylboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
L18069.03EA
182
EUR
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
2-Aminophenylboronic acid 96%
2-Aminophenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5570-18-3
Molecular Formula: C6H8BNO2
Formula Weight: 136.95
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2962939
Formule:
C₆H₈BNO₂ Smeltpunt: 188…190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074645 CAS nummer: 5570-18-3 |