2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27591.14 H27591.06 H27591.03
H27591.14EA 669 EUR
H27591.14 H27591.06 H27591.03
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 313545-72-1 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD02684295
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684295
CAS nummer: 313545-72-1