2-Methoxynicotinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13193.03
A13193.06
A13193.03EA
17
EUR
A13193.03
A13193.06
2-Methoxynicotinic acid ≥98%
2-Methoxynicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16498-81-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00085110
Formule:
C₇H₇NO₃ Smeltpunt: 147…151 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085110 CAS nummer: 16498-81-0 |