2-Tolylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23154.03
B23154.06
B23154.03EA
39.6
EUR
B23154.03
B23154.06
2-Tolylboronic acid ≥98%
2-Tolylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Formule:
C₇H₉BO₂ Smeltpunt: ∼ 162…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00093526 CAS nummer: 16419-60-6 |