2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11247.03 A11247.06 A11247.14
A11247.03EA 22.1 EUR
A11247.03 A11247.06 A11247.14
2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
2-Phenoxynicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 35620-71-4 Molecular Formula: C12H9NO3 Formula Weight: 215.21 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 172906
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215.21 g/mol
Smeltpunt: 179…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014629
CAS nummer: 35620-71-4
EINECS: 252-647-5