3-Iodophenylboronic acid 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dihydroxy(3-iodophenyl)borane, (3-Iodophenyl)boronic acid, 3-Iodobenzeneboronic acid, (3-Iodophenyl)metaboric acid
H51112.03 H51112.06
H51112.03EA 25.6 EUR
H51112.03 H51112.06
3-Iodophenylboronic acid 97
3-Iodophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 221037-98-5 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD01319015
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247.83 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319015
CAS nummer: 221037-98-5