3-Tolylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23025.06
B23025.03
B23025.14
B23025.06EA
96.1
EUR
B23025.06
B23025.03
B23025.14
3-Tolylboronic acid ≥97%
3-Tolylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17933-03-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 160-162°
Beilstein Reference: 2935968
Formule:
C₇H₉BO₂ Smeltpunt: ∼ 160…162 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040198 CAS nummer: 17933-03-8 |