4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28351.09
H28351.03
H28351.09EA
226
EUR
H28351.09
H28351.03
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 313545-41-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD04973086
Formule:
C₇H₅BClF₃O₂ Smeltpunt: 180…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973086 CAS nummer: 313545-41-4 |