4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 60.8 EUR
L20105.03 L20105.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094999
CAS nummer: 176976-42-4