Piperidin-4-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22723.06
B22723.14
B22723.22
AB131656.0025
B22723.02
B22723.06EA
34.2
EUR
B22723.06
B22723.14
B22723.22
ABCRAB131656.0025
B22723.02
Piperidin-4-ol ≥97%
Piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 5382-16-1
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5-11.7
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 108-114°/10mm
Beilstein Reference: 102738
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005999
Formule:
C₅H₁₁NO Kookpunt: 108…114 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 86…90 °C Vlampunt: 107 °C (224 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005999 CAS nummer: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN: 3263 ADR: 8,III |