Piperidin-4-ol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
366510250
366511000
ACRO366510250EA
88.3
EUR
ACRO366510250
ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Formule:
C₅H₁₁NO Kookpunt: 108…114 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 85…90 °C Vlampunt: 107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005999 CAS nummer: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN: 3263 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 90 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |