(±)-γ-Hexalactone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 695-06-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: -18°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 107260
MDL No.: MFCD00005401
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 218…219 °C Smeltpunt: –18 °C Dichtheid: 1,025 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005401 CAS nummer: 695-06-7 EINECS: 211-778-8 |