4-Iodophenylboronic acid 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
H51119.03 H51119.06 H51119.14
H51119.03EA 30.9 EUR
H51119.03 H51119.06 H51119.14
4-Iodophenylboronic acid 97
4-Iodophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 5122-99-6 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD02093073
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247.83 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319014
CAS nummer: 5122-99-6