4-Tolylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13347.03
A13347.06
A13347.14
A13347.03EA
39
EUR
A13347.03
A13347.06
A13347.14
4-Tolylboronic acid ≥98%
4-Tolylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5720-05-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: 246-254°
Beilstein Reference: 2935970
Formule:
C₇H₉BO₂ Smeltpunt: 246…254 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039138 CAS nummer: 5720-05-8 |