4-Phenylpiperidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
164770010 164770050
ACRO164770010EA 44.6 EUR
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phenylpiperidine 98%
4-Phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Kookpunt: 255…257 °C (727 mmHg)
Smeltpunt: 57…63 °C
Dichtheid: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006002
CAS nummer: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %