(±)-δ-Octalactone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 698-76-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -14°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 111515
MDL No.: MFCD00144051
Formule:
C₈H₁₄O₂ Kookpunt: 238 °C Smeltpunt: –14 °C Dichtheid: 1,002 Vlampunt: 125 °C (257 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00144051 CAS nummer: 698-76-0 EINECS: 211-820-5 |