Ethyl-6-aminohexanoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H50296.03 H50296.MD
H50296.03EA 289 EUR
H50296.03 H50296.MD
Ethyl-6-aminohexanoate 98%
Ethyl-6-aminohexanoate
Purity: 98% CAS No.: 371-34-6 Molecular Formula: C8H17NO2 Formula Weight: 159.23 MDL No.: MFCD00233495
Formule: C₈H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233495
CAS nummer: 371-34-6