Ethyl-6-bromohexanoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
A18398.18
A18398.09
A18398.30
A18398.18EA
116
EUR
A18398.18
A18398.09
A18398.30
Ethyl-6-bromohexanoate ≥97%
Ethyl-6-bromohexanoate
Purity: 97+%
CAS No.: 25542-62-5
Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 223.12
Flash Point:
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃ Kookpunt: 128…130 °C (16 mmHg) Smeltpunt: 33 °C Dichtheid: 1,254 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000270 CAS nummer: 25542-62-5 EINECS: 247-085-2 |