Boortribromide 1 M in dichloromethane
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L14880.AC
L14880.AE
L14880.A1
L14880.ACEA
52
EUR
L14880.AC
L14880.AE
L14880.A1
Boortribromide 1 M in dichloromethane
Boortribromide
CAS No.: 10294-33-4
Molecular Formula: BBr3
Formula Weight: 250.52
Refractive Index: 1.4340
Merck Reference: 14,1347
UN No.: 3390
MDL No.: MFCD00011312
Formule:
BBr₃ MW: 250.52 g/mol Kookpunt: 91.2 Smeltpunt: -46 Dichtheid: 1.467 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011312 CAS nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 3390 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,1347 |