Boortribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
378191000
378198000
378191000.EA
74.7
EUR
378191000.
378198000.
Boortribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Boortribromide
Formule:
BBr₃ MW: 250.52 g/mol Kookpunt: 90 °C Smeltpunt: -46 Dichtheid: 0.869 g/cm³ Vlampunt: –1 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011312 CAS nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 3384 ADR: 6.1 Merck Index: 13,01337 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to amber Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |