Chlooracetylchloride, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
8.02411.0005EA 36.6 EUR
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
Chlooracetylchloride, Sigma-Aldrich®
Chlooracetylchloride
Formule: C₂H₂Cl₂O
Kookpunt: 105 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000725
CAS nummer: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,02074