Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Hydroxyethyl disulphide, 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
L11800.18
L11800.30
L11800.18EA
64.6
EUR
L11800.18
L11800.30
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, Technical Grade
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide)
Purity: 90%
CAS No.: 1892-29-1
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.24
Flash Point:
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ MW: 154.25 g/mol Kookpunt: 158…163 °C (3.5 mmHg) Smeltpunt: ∼ 25 °C Dichtheid: 1.261 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002906 CAS nummer: 1892-29-1 EINECS: 217-576-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |