Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
B25604.06 B25604.14
B25604.06EA 57.8 EUR
B25604.06 B25604.14
Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Purity: 98+% CAS No.: 1142-19-4 Molecular Formula: C12H8Cl2S2 Formula Weight: 287.23 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 1644663
Formule: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287.23 g/mol
Smeltpunt: 71…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013642
CAS nummer: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2