Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25399.03
B25399.06
B25399.03EA
49.9
EUR
B25399.03
B25399.06
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 5335-87-5
Molecular Formula: C14H14O2S2
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 200°/3mm
MDL No.: MFCD00041358
Formule:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Kookpunt: 200 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 37…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041358 CAS nummer: 5335-87-5 |