Dichlooracetylchloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22296.22
B22296.36
B22296.22EA
33.5
EUR
B22296.22
B22296.36
Dichlooracetylchloride ≥97%
Dichlooracetylchloride
Purity: 97%
CAS No.: 79-36-7
Molecular Formula: Cl2CHCOCl
Formula Weight: 147.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 107-108°
Merck Reference: 14,3053
UN No.: 1765
MDL No.: MFCD00000840
Formule:
C₂HCl₃O Kookpunt: 107…108 °C Dichtheid: 1,532 Vlampunt: 66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000840 CAS nummer: 79-36-7 EINECS: 201-199-9 UN: 1765 ADR: 8,II Merck Index: 14,3053 |