Azijnzuur 75% ≥75%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
1.37011.1000EA 126 EUR
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
Azijnzuur 75% ≥75%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Azijnzuur
Opgelet: Store at +15°C to +25°C.
Formule: H₃CCOOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM