L(-)-Sorbose, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: L-(-)-Sorbose, (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
567692-1 567692-250
567692-1EA 1320 EUR
567692-1 567692-250
L(-)-Sorbose, Millipore®
L(-)-Sorbose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Kookpunt: 380
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151097
CAS nummer: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874