Phenylacetyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-80-0
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5325
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742254
UN No.: 2577
MDL No.: MFCD00000729
Formule:
C₈H₇ClO Kookpunt: 225 °C Smeltpunt: 91 °C Dichtheid: 1,168 Vlampunt: 102 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000729 CAS nummer: 103-80-0 EINECS: 203-146-5 UN: 2577 ADR: 8,II |