Polypropyleenglycol, M.W. 2,000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
L14699.AEEA 34.6 EUR
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
Polypropyleenglycol, M.W. 2,000
Polypropyleenglycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.4510 MDL No.: MFCD01779687
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Dichtheid: 1,002
Vlampunt: 194 °C (381 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084446
CAS nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8