Polypropyleenglycol, M.W. ∼ 3,000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40814.18 40814.30
40814.18EA 34 EUR
40814.18 40814.30
Polypropyleenglycol, M.W. ∼ 3,000
Polypropyleenglycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00084446
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084446
CAS nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8