Titaantetrachloride 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Titanium tetrachloride
378161000 378168000
378161000.EA 74.7 EUR
378161000. 378168000.
Titaantetrachloride 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Titaantetrachloride
Formule: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Kookpunt: 136
Smeltpunt: 136.2
Dichtheid: 0.964 g/cm³
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011267
CAS nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09555
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M