Kiezelgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, high_purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214396-1KG
214396-5KG
214396-1KGEA
97.5
EUR
214396-1KG
214396-5KG
Kiezelgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, high_purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kookpunt: 2230 °C Smeltpunt: > 1600 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |