Kiezelgel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, high_purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
236799-100G
236799-1KG
236799-100GEA
65.8
EUR
236799-100G
236799-1KG
Kiezelgel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, high_purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kookpunt: 2230 °C Smeltpunt: > 1600 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |