Kiezelgel, Davisil® Grade 646 pore size 150 Å, 200-425 mesh, high purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
236810-100G 236810-1KG
236810-100GEA 109 EUR
236810-100G 236810-1KG
Kiezelgel, Davisil® Grade 646 pore size 150 Å, 200-425 mesh, high purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Kookpunt: 2230 °C
Smeltpunt: > 1600 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fa2cfba5aac75b8ecb042746613f3bd47bb9c8&vid=1af319f6f202ec01ce96255ad4f2bf1a80d0c9b9&prid=web&clid=SAPDAM