Kiezelgel, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
236845-100G 236845-1KG
236845-100GEA 100 EUR
236845-100G 236845-1KG
Kiezelgel, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Kookpunt: 2230 °C
Smeltpunt: > 1600 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc93c274583970dc8baa52abfe2cf9ddb1f7c5d9&vid=9bbeb82d81a0a3c04adfd63ae4db4fd0eb202793&prid=web&clid=SAPDAM