Kiezelgel FIA, acc. DIN 51791, high purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03561-250GEA 528 EUR
03561-250G
Kiezelgel FIA, acc. DIN 51791, high purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kookpunt: 2230 °C
Smeltpunt: > 1600 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4