Kiezelgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, high purity, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391484-5KGEA 638 EUR
391484-5KG 391484-100G 391484-1KG 391484-25KG
Kiezelgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, high purity, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kookpunt: 2230 °C
Smeltpunt: > 1600 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4