Kiezelgel, spherical 40-75 μm particle size, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
53698-1KGEA 415 EUR
53698-1KG 80442-100G 80442-1KG 53698-5KG
Kiezelgel, spherical 40-75 μm particle size, Supelco®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kookpunt: 2230 °C
Smeltpunt: > 1600 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4