Kiezelgel pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size, Technical Grade, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
645524-2.5KG
645524-5KG
645524-2.5KGEA
511
EUR
645524-2.5KG
645524-5KG
Kiezelgel pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size, Technical Grade, Supelco®
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ Kookpunt: 2230 °C Smeltpunt: > 1600 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |