Verlichte loepen voor werkblad, vario, varioLED™ en varioLED™ flex
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27815 2781
630-2155EA 659 EUR
630-2155 630-2154
Verlichte loepen voor werkblad, vario, varioLED™ en varioLED™ flex
Vergrootglazen en loepen
De vergrootglazen met Vario-verlichting en statief zijn geschikt voor gebruik in wetenschappelijke en professionele omgevingen. Ze zijn met name geschikt voor technisch precisiewerk en lezen.
  • Aspheric PXM® lightweight lens, cera-tec® coated for a distortion-free image with edge-to-edge sharpness
  • Segment switching provides a choice between ring illumination and segment illumination for closer inspection of different surface structures
  • Illumination level: approx. 6000 lx (at a working distance of 150 mm)
  • Gooseneck design with protective cover for improved hygiene
Low power consumption as power requirement is only 5 W, service life of LED approx. 50000 hours.