Vacuümexsiccatorkasten, SICCO
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1880-04 V1880-12 V1880-08
467-0082EA 7510 EUR
467-0082 467-0084 467-0083
Vacuümexsiccatorkasten, SICCO
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
De kasten hebben massieve wanden van 25 mm dik, een ronde siliconenafdichting en een vacuümmeter (0 - 760 mm kwik).
  • Vacuüm tot max. 0,0001 torr
  • Temperatuurbestendig van −20 °C tot +70 °C
  • Rubberen antislipvoetjes
  • Twee naaldventielen met buiten Ø van 9 mm
Geschikt voor de vacuüm opslag van gevoelige producten. Door de exsiccator vacuüm te zuigen, worden de opgeslagen producten snel gedroogd. Dankzij deze systemen kunnen producten in een zuurstof- en kooldioxidevrije omgeving worden opgeslagen; zo zijn ze bijvoorbeeld geschikt voor de opslag vanMore Product Information