Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 995 serie
Leverancier: Lovibond Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1379951 1379951H 1379952 1379952H
633-0238EA 20650 EUR
633-0238 633-0239 633-0240 633-0241
Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 995 serie
Colorimeters Colorimeters met automatische transmissie
De PFX995 spectrofotometers zijn veelzijdige topinstrumenten die voldoen aan vele kleurgegevensvereisten voor zowel de petrochemische industrie als de voedingsmiddelen- en chemische industrie (vb voor
consumptieoliën, vetten, chemicaliën, etc ). De PFX995 en PFXi 995/P leveren objectieve, betrouwbare kleurgegevens in overeenstemming met een hele reeks van industrieschalen, spectragegevens en CIE-waarden. Deze instrumenten voldoen uitstekend voor bedrijven met een breed scala aan producttypen met verschillende kleurspecificaties, vooral in centrale testfaciliteiten of inMore Product Information