Roerreactor, GLS 80, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 345 EUR
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Roerreactor, GLS 80, DURAN®
Kolven Spinnerflessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, PP, PTFE, PEEK, roestvrij staal.
  • Onderdelen die in aanraking komen met media voldoen geheel aan de FDA-eisen
  • Het roerelement is verwisselbaar
  • Met componenten van het DURAN® aansluitsysteem kunnen extra mediaflessen worden aangesloten en is steriele drukaflaat mogelijk
De GLS 80 roerreactor is geschikt voor een breed scala aan laboratorium-mengprocessen. Met de beschikbare aansluitingen kunnen media aan de fles worden toegevoegd of uit de fles worden verwijderd tijdens het mengproces. De hele constructie is autoclaveerbaar en is daarom geschikt voor de biologische sector. Bij gebruik van het GLS 80 aansluitsysteem kan een extra mediafles (slang-UD 1,6 tot 12,0 mm) worden aangesloten of een steriele drukregelaar. De aandrijving wordt verzorgd door een standaard, commerciële magnetische roerder. De variabele roerschacht kan worden gebruikt in DURAN® GLS 80 glazen laboratoriumflessen (1000 en 2000 ml) en mengt aanzienlijk beter dan standaard magnetische roerstaven. Het roerelement is verwisselbaar en geschikt voor toerentallen tot 500 tpm. Gebruikelijke toepassingen: mengen van vloeistoffen, oplossen van vaste stoffen en eenvoudige fermentatieprocessen.
Drive for the stirrer is provided by a standard commercial magnetic stirrer. The variable agitator shaft can be used in DURAN® GLS 80 laboratory glass bottles (1000 and 2000 ml) and provides notably improved mixing in comparison with standard magnetic stirring bars. The agitating element is exchangeable and use up to 500 rpm is possible. Typical applications: Mixing of liquids, dissolving of solids, simple fermentation processes.