(2-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B20190.06 B20190.14
B20190.06EA 55.7 EUR
B20190.06 B20190.14
(2-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Nitrophenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 610-66-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 178°/12mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007183
Formule: C₈H₆N₂O₂
Kookpunt: 178 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 81…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007183
CAS nummer: 610-66-2
EINECS: 210-231-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III