(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10971.03 A10971.06 A10971.14
A10971.03EA 21.8 EUR
A10971.03 A10971.06 A10971.14
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 14191-95-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 66-71° Boiling Point: 329-331° MDL No.: MFCD00002383
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 329…331 °C
Smeltpunt: 66…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002383
CAS nummer: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0