(4-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14821.18 A14821.30
A14821.18EA 38.5 EUR
A14821.18 A14821.30
(4-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
(4-Nitrophenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 555-21-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 114-117° Boiling Point: 195-197°/12mm Merck Reference: 14,6590 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007372
Formule: C₈H₆N₂O₂
Kookpunt: 195…197 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007372
CAS nummer: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6590