2-Amino-5-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25416.14 B25416.22 B25416.36
B25416.14EA 33.8 EUR
B25416.14 B25416.22 B25416.36
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 17420-30-3 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-210° MDL No.: MFCD00007362
Formule: C₇H₅N₃O₂
Smeltpunt: 207…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007362
CAS nummer: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8