2-Amino-4-methylbenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
43260.03
43260.14
43260.03EA
51.5
EUR
43260.03
43260.14
2-Amino-4-methylbenzonitrile ≥98%
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 26830-96-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Physical Form: Powder
Melting Point: 91-93°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00173706
Formule:
C₈H₈N₂ Smeltpunt: 91…93 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00173706 CAS nummer: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |