4,4'-Bi-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4,4'-Bi-o-toluidine
A17837.14 A17837.22
A17837.14EA 76.5 EUR
A17837.14 A17837.22
4,4'-Bi-o-toluidine ≥98%
4,4'-Bi-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 119-93-7 Molecular Formula: C14H16N2 Formula Weight: 212.30 Flash Point: 244°(471°F) Melting Point: 128-132° Boiling Point: 300-301° Merck Reference: 14,9514 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014773
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212.29 g/mol
Kookpunt: 300…301 °C
Smeltpunt: 128…132 °C
Dichtheid: ∼1.234 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 244 °C (471 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014773
CAS nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09651